Få mere at vide
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diaminouracil Monosulfate |
| CAS | 886762-39-6 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 F N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, sulfate (1:1), 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diaminouracil sulfate, NSC 264289, NSC 3102, NSC 42280, 5,6-Diaminouracil monosulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1F |
| IUPAC navn | 3,4-dichloro-2-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.007 |
| Formel vægt | 178.97 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?