Få mere at vide
3,4-dichlor-1,2,5-thiadiazol, Mikromol
Beskrivelse
3,4-dichlor-1,2,5-thiadiazol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 5728-20-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C2Cl2N2S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4,5-Dichloro-2,1,3-thiadiazole; |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Clc1nsnc1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.01 |
| Vis mere |