Få mere at vide
3,4-diclor-1,2,5-thiadiazol, 99%
Artikelnummer. 11449273
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449273 250 g 250g
11429273 10 g 10g
11439273 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11738.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5728-20-1 | C2Cl2N2S | 155,00 g/mol
3,4-dichlor-1,2,5-thiadiazol er en chloreret thiadiazol, der er en potent hæmmer af nitrifikation i jord. 3,4-dichlor-1,2,5-thiadiazol anvendes som byggesten i fremstillingen afβ -adrenerg blokerende middel, Timolol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dichlor-1,2,5-thiadiazol er en chloreret thiadiazol, der er en potent hæmmer af nitrifikation i jord. 3,4-dichlor-1,2,5-thiadiazol anvendes som byggesten i fremstillingen afβ -adrenerg blokerende middel, Timolol.
Opløselighed Opløselig i
chloroform og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5728-20-1
Molekylær formel C2Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 155.00
MDL nummer MFCD00010072
InChI nøgle YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro, dichloro-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5 thiadiazole, pubchem20790, acmc-1al9l, ksc272e3d, 4,5-dichloro-2,1,3-thiadiazole, 3,4-bis chloranyl-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 79804
IUPAC navn 3,4-dichlor-1,2,5-thiadiazol
SMIL ClC1=NSN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Tæthed 1.644
Kogepunkt 157 °C til 159 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.562
Mængde 250 g
FN nummer UN2810
Beilstein 606585
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 155.01
Procent renhed 99%