Få mere at vide
3,4-Dibromothiophen, 98+%
Artikelnummer. 11498763
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498763 5 g 5g
11488763 1 g 1g
11408773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10512.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3141-26-2 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3141-26-2
Molekylær formel C4H2Br2S
Molekylvægt (g/mol) 241.93
MDL nummer MFCD00005465
InChI nøgle VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452
IUPAC navn 3,4-dibromthiophen
SMIL BrC1=CSC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dibromothiophene
Smeltepunkt 4 °C til 5 °C
Tæthed 2.188
Kogepunkt 221 °C til 222 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.64
Mængde 5 g
Beilstein 107642
Synonym thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Formel vægt 241.94
Procent renhed ≥98%