Få mere at vide
3,4-Dibenzyloxyphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dibenzyloxyphenylacetic Acid |
| CAS | 1699-61-2 |
| Molekylær formel | C22H20O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic Acid, 3,4-Bis(phenylmethoxy)benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O4/c23-22(24)14-19-11-12-20(25-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13H,14-16H2,(H,23,24) |
| SMIL | OC(CC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C1)=O |
| IUPAC navn | 2-(3,4-bis(benzyloxy)phenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.39 |
| Formel vægt | 348.14 |