Få mere at vide
3',4'-Dibenzyloxyaceto-d3-phenone, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone-2,2,2-D3 |
| CAS | 344299-53-2 |
| Molekylær formel | C22 D3 H17 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]- (9 CI), 3',4'-Dibenzyloxyaceto-d3-phenone, 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone-2,2,2-D3, 1-[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one-2,2,2-d3, 3,4-Bis(benzyloxy)acetophenone-d3, 3',4'-Dibenzyloxyacetophenone-2,2,2-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-13-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)22(14-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14 H,15-16H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC navn | 1-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2,2,2-trideuterioethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.4109 |
| Formel vægt | 335.1601 g/mol |
| Vis mere |