missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Dibenzyl-gallic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dibenzyl-gallic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1159977-28-2 |
| Molekylær formel | C28H24O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzyl 3,4-Di-O-benzyl-5-hydroxy Benzoate, 3,4-Diphenylmethoxy-5-hydroxy-benzoic Acid Benzyl Ester, Benzyl 3,4-Dibenzyloxy-5-hydroxy Benzoate, 3-Hydroxy-4,5-bis(phenylmethoxy)benzoic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24O5/c29-25-16-24(28(30)33-20-23-14-8-3-9-15-23)17-26(31-18-21-10-4-1-5-11-21)27(25)32-19-22-12-6-2-7-13-22/h1-17,29H,18-20H2 |
| SMIL | Oc1cc(cc(OCc2ccccc2)c1OCc3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | benzyl 3-hydroxy-4,5-bis(phenylmethoxy)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.49 |
| Formel vægt | 440.1624 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?