Få mere at vide
3,4-Diaminotoluen, TRC
Artikelnummer. 30368711
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368711 10 g
30358790 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41681010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-72-0
Molekylær formel C7 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
Synonym Toluene-3,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methylbenzene, 2-Amino-4-methylaniline, 2-Amino-4-methylphenylamine, 2-Amino-5-methylaniline, 3,4-Diamino-1-methylbenzene, 3,4-Diaminotoluene, 3,4-Tolylenediamine, 4-Methyl-1,2-diaminobenzene, 4-Methyl-1,2-phenylenediamine, 4-Methyl-2-aminoaniline, 4-Methyl-o-phenylenediamine, 5-Methylbenzene-1,2-diamine, NSC 1495
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,2-diamin
SMIL Cc1ccc(N)c(N)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminotoluene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Formel vægt 122.0844