Få mere at vide
3,4-Diaminotoluen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319349
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319349 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319349 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12197900100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminotoluene
CAS 496-72-0
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Diaminotoluene
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C7 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
SMIL Cc1ccc(N)c(N)c1
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 122.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 122,0844 g/mol