Få mere at vide
3,4-diaminotoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10696354 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10696354 500 g Glasflaske 500g
10316370 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10696354 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 112435000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 496-72-0
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00007728
InChI nøgle DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
PubChem CID 10332
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diaminotoluene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 83.0°C to 90.0°C
Farve Brun til brun-grå
Kogepunkt 265.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(NH2)2
Mængde 500 g
Beilstein 13, 148
Opløselighedsinformation Solubility in water: 16g/L (20°C).
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Chunks or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Diaminotoluene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.