Få mere at vide
3,4-Diaminotoluen, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Diaminotoluene |
| Smeltepunkt | 86 °C til 90 °C |
| Kogepunkt | 265 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 507965 |
| Formel vægt | 122.17 |
| Procent renhed | 97% |