Få mere at vide
3,4-Diaminothiophen Dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride |
| CAS | 90069-81-1 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 S . 2 Cl H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Nc1cscc1N |
| IUPAC navn | thiophen-3,4-diamin; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.09 |
| Formel vægt | 185.9785 |