Få mere at vide
3,4-Diaminothiophen Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30362741
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30362741 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30362741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416850500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride
CAS 90069-81-1
Molekylær formel C4 H6 N2 S . 2 Cl H
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.Nc1cscc1N
IUPAC navn thiophen-3,4-diamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 187.09
Formel vægt 185.9785