Få mere at vide
3,4-Diaminothiophendihydrochlorid, 96%
Artikelnummer. 10389360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10389360 5 g Glasflaske 5g
10315901 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10389360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325890050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1716.44 DKK
    1544.65 DKK / 5g
    Spare 171.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90069-81-1 | C4H6N2S·2HCl | 187,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90069-81-1
Molekylær formel C4H6N2S·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 187.09
MDL nummer MFCD00671511
InChI nøgle RAMOMCXNLLLICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminothiophene dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine dihydrochloride, 3,4-diaminothiophenedihydrochloride, pubchem21822, acmc-209r4q, 3,4-diaminothiophene 2hcl, 3?4-diaminothiophene dihydrochloride, 3,4-thiophenediamine, dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 12707342
IUPAC navn thiophen-3,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=C(C(=CS1)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diaminothiophene dihydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240,0 °C til 245,0 °C
Farve Brun eller Grå
Tab ved tørring 3% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 187.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver