Få mere at vide
3,4-Diaminothiophendihydrochlorid, 96%
Artikelnummer. 10315901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10315901 1 g Glasflaske 1g
10389360 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10315901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325890010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90069-81-1 | C4H6N22HCl | 187,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90069-81-1
Molekylær formel C4H6N22HCl
Molekylvægt (g/mol) 187.09
MDL nummer MFCD00671511
InChI nøgle RAMOMCXNLLLICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminothiophene dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine dihydrochloride, 3,4-diaminothiophenedihydrochloride, pubchem21822, acmc-209r4q, 3,4-diaminothiophene 2hcl, 3?4-diaminothiophene dihydrochloride, 3,4-thiophenediamine, dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 12707342
IUPAC navn thiophen-3,4-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=C(C(=CS1)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diaminothiophene dihydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240.0°C to 245.0°C
Farve Brun eller Grå
Tab ved tørring 3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 187.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver