Få mere at vide
3,4-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840381
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15840381 5 g
1 options
Artikelnummer. 15840381 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8183920005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-96-6
Grad Research
Molekylær formel 3,4-(NH2)2C5H3N
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Tekniske data
Smeltepunkt 217°C to 220°C
MDL nummer MFCD00006401
Mængde 5 g
Synonym 3,4-Diaminopyridine, 3,4-Diaminopyridine