Få mere at vide
3,4-Diaminopyridine, 97%
Artikelnummer. 11419713
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419713 5 g 5g
11409713 1 g 1g
11429713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12465.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54-96-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Det er en kaliumkanalblokker i nerveterminalerne. Det hæmmer kaliumkanaludstrømningen, hvilket øger varigheden af aktionspotentialet, hvilket resulterer i en stigning i varigheden af calciumkanalåbning og øget acetylcholin (ACh) frigivelse. Øget ACh tilgængelighed ved den motoriske endeplade gør det muligt for musklerne at trække sig sammen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en kaliumkanalblokker i nerveterminaler. Det hæmmer kaliumkanaludstrømningen, hvilket øger varigheden af aktionspotentialet, hvilket resulterer i en stigning i varigheden af calciumkanalåbning og øget acetylcholin (ACh) frigivelse. Øget ACh tilgængelighed ved den motoriske endeplade gør det muligt for musklerne at trække sig sammen.
Opløselighed
Opløseligt i vand (24 mg/ml ved 20 °C), alkohol. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-96-6
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.132
MDL nummer MFCD00006401
InChI nøgle OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
PubChem CID 5918
IUPAC navn pyridin-3,4-diamin
SMIL C1=CN=CC(=C1N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminopyridine
Smeltepunkt 217°C to 220°C
Flammepunkt 240°C (464°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 110232
Merck Index 14,2986
Opløselighedsinformation Soluble in water (24mg/ml at 20°C),alcohol. Slightly soluble in ether.
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥98%