Få mere at vide
3,4-diaminophenylboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11996071 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11996071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444760010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 851883-08-4 | C12H19BN2O2 | 234.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
CAS 851883-08-4
Smeltepunkt 95°C to 97°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H19BN2O2
MDL nummer MFCD09027073
Mængde 1 g
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine, 3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester, 3,4-diaminophenylboronic acid pinacol ester, pubchem22338, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzene-1,2-diamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-benzenediamine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine
InChI nøgle SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=C(N)C=C1
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 234.11
PubChem CID 17750242
Formel vægt 234.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /