Få mere at vide
(3,4-Diaminophenyl)-(2-thienyl)methanone Monohydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,4-Diaminophenyl)-(2-thienyl)methanone Monohydrochloride |
| CAS | 61167-19-9 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O S . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2OS.ClH/c12-8-4-3-7(6-9(8)13)11(14)10-2-1-5-15-10;/h1-6H,12-13H2;1H |
| SMIL | Cl.Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2cccs2 |
| IUPAC navn | (3,4-diaminophenyl)-thiophen-2-ylmethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.74 |
| Formel vægt | 254.0281 |