missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Diaminophenol (>80%), TRC

Artikelnummer. 30355721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355721 500 mg
30353556 100 mg
30358962 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416648500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 615-72-5
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Synonym 3,4-Diaminophenol
IUPAC navn 3,4-diaminophenol
SMIL Nc1ccc(O)cc1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminophenol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H,7-8H2
Formel vægt 124.0637
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.