Få mere at vide
3,4-diaminofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10343962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10343962 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10343962 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357910010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17220-38-1 | C2H4N4O | 100,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminofurazan
Navn note 97%
CAS 17220-38-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178,0 °C til 183,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H4N4O
MDL nummer MFCD00138084
Mængde 1 g
Synonym 3,4-diaminofurazan, furazandiamine, 3,4-diamino-1,2,5-oxadiazole, diaminofurazan, 4,5-diaminofurazan, 3,4-diaminofurazane, furazan-3,4-diamine, pubchem21086, #
InChI nøgle JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=NON=C1N)N
IUPAC navn 1,2,5-oxadiazol-3,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 100.08
PubChem CID 537677
Formel vægt 100.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver