Få mere at vide
3,4'-Diaminodiphenylether, TRC
Artikelnummer. 30349529
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30349529 100 g
1 options
Artikelnummer. 30349529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416410100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4'-Diaminodiphenyl Ether
CAS 2657-87-6
Molekylær formel C12H12N2O
Mængde 100 g
Synonym 3-(4-aminophenoxy)benzenamine, 3,4'-DAPE, 3,4'-DPE, 3,4'-Oxydianiline, 3,4'-Oxydiphenylamine, 3-Amino-4'-aminodiphenyl ether, 3-Aminophenyl 4-aminophenyl ether, 4,3'-Diaminodiphenyl oxide, CLP 5050
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
SMIL Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
Molekylvægt (g/mol) 200.24
Formel vægt 200.095