Få mere at vide
3,4-Diaminobenzonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Diaminobenzonitrile |
| CAS | 17626-40-3 |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1N)C#N |
| IUPAC navn | 3,4-diaminobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.064 |