Få mere at vide
3,4-Diaminobenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 15452849
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452849 25 g 25g
15432849 1 g 1g
15442849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66954.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17626-40-3 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
3,4-Diaminobenzonitril bruges normalt som syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Diaminobenzonitril bruges normalt som syntetisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, methanol og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17626-40-3
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00723901
InChI nøgle VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diamino-benzonitrile, benzonitrile, 3,4-diamino, 4-cyanobenzene-1,2-diamine, 3,4-diaminobenzenecarbonitrile, zlchem 619, pubchem2547, 3, 4-diaminobenzonitrile, 3,4 diamino benzonitrile, 3,4-diamino benzonitrile, acmc-209eb5
PubChem CID 737285
IUPAC navn 3,4-diaminobenzonitril
SMIL NC1=C(N)C=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminobenzonitrile
Smeltepunkt 140°C to 148°C
Farve Brun
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,methanol and ethyl acetate.
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof