missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30354023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354023 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD415015250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid
CAS 7474-78-4
Molekylær formel C6H8N2O3S
Mængde 250 mg
Synonym 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, 4-Amino-3-ammoniobenzenesulfonate, NSC 401086
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
SMIL Nc1ccc(cc1N)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 3,4-diaminobenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 188.2
Formel vægt 188.0256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.