Få mere at vide
3,4-Diaminoanisol, TRC
Artikelnummer. 30352114
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30352114 5 g
1 options
Artikelnummer. 30352114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4161255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Diaminoanisole
CAS 102-51-2
Molekylær formel C7 H10 N2 O
Mængde 5 g
Synonym 1,2-Benzenediamine, 4-methoxy-, o-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methoxybenzene, 2-Amino-4-methoxy aniline, 3,4-Diaminoanisole, 4-Methoxy-1,2-diaminobenzene, 4-Methoxy-1,2-phenylenediamine, 4-Methoxy-2-aminoaniline, 4-Methoxy-o-phenylenediamine, p-Methoxy-o-phenylenediamine
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
SMIL COc1ccc(N)c(N)c1
IUPAC navn 4-methoxybenzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 138.17
Formel vægt 138.0793