missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Di-O-benzyl Droxidopa Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30361135
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361135 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41752550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Di-O-benzyl Droxidopa Hydrochloride(Mixture of Diastereomers)
CAS 1323257-61-9
Molekylær formel C23H24ClNO5
Mængde 50 mg
Synonym beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(benzyl)tyrosine, beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(phenylmethyl)tyrosine
InChI formel InChI=1S/C23H23NO5.ClH/c24-21(23(26)27)22(25)18-11-12-19(28-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)29-15-17-9-5-2-6-10-17;/h1-13,21-22,25H,14-15,24H2,(H,26,27);1H
SMIL Cl.NC(C(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-hydroxypropanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 429.89
Formel vægt 429.1343
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.