Få mere at vide
3,4-Di-O-benzyl Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Di-O-benzyl Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1323255-72-6 |
| Molekylær formel | C2113C2H24Cl15NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(benzyl)tyrosine-13C2,15N, beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(phenylmethyl)tyrosine-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23NO5.ClH/c24-21(23(26)27)22(25)18-11-12-19(28-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)29-15-17-9-5-2-6-10-17;/h1-13,21-22,25H,14-15,24H2,(H,26,27);1H/i21+1,23+1,24+1; |
| SMIL | Cl.[15NH2][13CH](C(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | 2-(^{15}N)azanyl-3-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-hydroxy(1,2-^{13}C_{2})propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.87 |
| Formel vægt | 432.138 |