missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Di-O-benzyl DL-threo-Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Di-O-benzyl DL-threo-Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride |
| CAS | 1329488-61-0 |
| Molekylær formel | C2113C2H24Cl15NO5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | L-threo-3-[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl)serine-13C2,15N Hydrochloride, beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(phenylmethyl)-threo-L-tyrosine-13C2,15N Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23NO5.ClH/c24-21(23(26)27)22(25)18-11-12-19(28-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)29-15-17-9-5-2-6-10-17;/h1-13,21-22,25H,14-15,24H2,(H,26,27);1H/t21-,22-;/m1./s1/i21+1,23+1,24+1; |
| SMIL | Cl.[15NH2][13C@H]([C@H](O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2-(^{15}N)azanyl-3-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-hydroxy(1,2-^{13}C_{2})propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.87 |
| Formel vægt | 432.138 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?