Få mere at vide
3,4-Di-O-benzyl DL-threo-Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Di-O-benzyl DL-threo-Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride |
| CAS | 1329488-61-0 |
| Molekylær formel | C2113C2H24Cl15NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | L-threo-3-[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl)serine-13C2,15N Hydrochloride, beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(phenylmethyl)-threo-L-tyrosine-13C2,15N Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23NO5.ClH/c24-21(23(26)27)22(25)18-11-12-19(28-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)29-15-17-9-5-2-6-10-17;/h1-13,21-22,25H,14-15,24H2,(H,26,27);1H/t21-,22-;/m1./s1/i21+1,23+1,24+1; |
| SMIL | Cl.[15NH2][13C@H]([C@H](O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2-(^{15}N)azanyl-3-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-hydroxy(1,2-^{13}C_{2})propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.87 |
| Formel vægt | 432.138 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?