Få mere at vide
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785673 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785673 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10785673 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370380010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Di-O-acetyl-L-arabinal
CAS 3945-18-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H12O5
Brydningsindeks 1.4580 to 1.46
MDL nummer MFCD04112729,MFCD08704080
Mængde 1 g
Beilstein 17, IV, 2035
Synonym 3,4-di-o-acetyl-l-arabinal, 3s,4s-3-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-yl acetate, d-di-o-acetylarabinal, di-o-acetyl-d-arabinal, 3,4-di-o-acetyl-d-ribal, 3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,2-dideoxy-d-erythro-pent-1-enopyranose diacetate, 3s,4s-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 3s,4s-4-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-erythro-pent-1-enitol 3,4-diacetate
InChI nøgle OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
SMIL CC(=O)O[C@H]1COC=C[C@H]1OC(C)=O
IUPAC navn [(3R,4S)-4-acetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-3-yl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 200.19
PubChem CID 8030588
Formel vægt 200.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Olie