Få mere at vide
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30374442
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30374442 10 g
1 options
Artikelnummer. 30374442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42250010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
CAS 34819-86-8
Molekylær formel C10 H14 O5
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
SMIL C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2S,3S,4S)-3-acetyloxy-2-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Formel vægt 214.0841