Få mere at vide
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glukal, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.116 |
| Kogepunkt | 68 °C til 69 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.454 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 84954 |
| Formel vægt | 214.22 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |