Få mere at vide
3,4-Di(methoxy-d3)-benzoesyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30382213
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30382213 50 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30382213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46369250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Di(methoxy-d3)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1006717-12-9
Molekylær formel C10H6D6O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(10(11)14-3)6-9(8)13-2/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OC
IUPAC navn methyl 3,4-bis(trideuteriomethoxy)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 202.24
Formel vægt 202.1112