Få mere at vide
3,4-Dehydro Cilostazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dehydro Cilostazol |
| CAS | 73963-62-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H25 N5 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dehydrocilostazol, OPC 13015 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26) |
| SMIL | O=C1Nc2ccc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)cc2C=C1 |
| IUPAC navn | 6-[4-(1-cyclohexyltetrazol-5-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.44 |
| Vis mere |