Få mere at vide
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid, 96%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Cyanophenyl)propionic acid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Formel vægt | 175.19 |
| Procent renhed | 96% |