missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid |
| CAS | 35271-74-0 |
| Molekylær formel | C11 H11 Cl O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 3-(4-chlorophenyl)pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.66 |
| Formel vægt | 242.0346 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?