missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 17972966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972966 25 mg
17921126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1235.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid
CAS 35271-74-0
Analyt- eller komponentnavne 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H11 Cl O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid
InChI formel InChI=1S/C11H11ClO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMIL OC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 3-(4-chlorophenyl)pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 242.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 242.0346 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.