Få mere at vide
3-(4-Chlorophenyl)glutaramic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H2,13,14)(H,15,16) |
| Formel vægt | 241.0506 |