Få mere at vide
3-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxybutyric Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| CAS | 1346603-21-1 |
| Molekylær formel | C10H10ClNaO3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Chloro-β-(hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid Sodium, β-(p-Chlorophenyl)-γ-hydroxybutyric Acid Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3.Na/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8,12H,5-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(CC(O[Na])=O)CO)C=C1 |
| IUPAC navn | sodium;3-(4-chlorophenyl)-4-hydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.63 |