Få mere at vide
3-(4-chlorphenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793053
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10793053 250 mg 250mg
10292972 1 g 1g
10793367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01185CB
Kemiske identifikatorer
CAS 116525-66-7
Molekylær formel C13H8ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 309.78
MDL nummer MFCD00112478
InChI nøgle CCQQTQYIJRVXIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004446, acmc-1bss2, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735791
SMIL CSC1=C(C#N)C(=C(S1)C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-(4-chlorphenyl)-4-cyano-5-(methylsulfanyl)thiophen-2-carboxylsyre
Formel vægt 309.8
Procent renhed 97%