Få mere at vide
3-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551872
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10354712 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01548DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 78583-81-0
Molekylær formel C9H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 193.63
MDL nummer MFCD00053046
InChI nøgle XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
PubChem CID 2735305
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-lH-pyrazol-3-amin
SMIL NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.64
Procent renhed 97%