Få mere at vide
3-(4-chlorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575063
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10575063 1 g 1g
10432393 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10575063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04038DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 126417-82-1
Molekylær formel C10H10ClN3
Molekylvægt (g/mol) 207.661
MDL nummer MFCD00084872
InChI nøgle ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 2735304
IUPAC navn 5-(4-chlorphenyl)-2-methylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 207.66
Procent renhed 97%