Få mere at vide
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine, 97%
Artikelnummer. p-7033768
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11439670
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50935.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 384346-27-4 | C11H14ClNO | 211.689 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384346-27-4
Molekylær formel C11H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 211.689
MDL nummer MFCD08061075
InChI nøgle OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 3865138
IUPAC navn 3-(4-chlorphenoxy)piperidin
SMIL C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 211.69
Procent renhed 97%