Få mere at vide
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine, 97%
Artikelnummer. 11449670
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449670 1 g 1g
11439670 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449670 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50935.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 384346-27-4 | C11H14ClNO | 211.689 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384346-27-4
Molekylær formel C11H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 211.689
MDL nummer MFCD08061075
InChI nøgle OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 3865138
IUPAC navn 3-(4-chlorphenoxy)piperidin
SMIL C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 211.69
Procent renhed 97%