Få mere at vide
3-(4-chlorphenoxy)pentan-2,4-dion, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427062
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10427062 1 g 1g
10263472 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10427062 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03987DA
Kemiske identifikatorer
CAS 31168-10-2
Molekylær formel C11H11ClO3
Molekylvægt (g/mol) 226.656
MDL nummer MFCD00204239
InChI nøgle QOOLFYCEZZCVSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenoxy pentane-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-4-chlorophenoxy, 3-4-chlorophenoxy-2,4-pentanedione
PubChem CID 2799447
IUPAC navn 3-(4-chlorphenoxy)pentan-2,4-dion
SMIL CC(=O)C(C(=O)C)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2, 4-dione
Mængde 1 g
Lineær formel ClC6H4OCHC(O)CH32
Formel vægt 226.66
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk