Få mere at vide
3-(4-Klorfenoxy)-1,2-propandiol (Chlorphenesin), TRC
Artikelnummer. 30134256
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134256 25 g
30136711 50 g
17902885 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42425025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-29-0
Molekylær formel C9 H11 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 202.63
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol, (±)-Chlorphenesin, (±)-p-Chlorphenesin, 3-(p-Chlorophenoxy)propane-1,2-diol, Adermykon, Chlorphenesin, Demykon, Elestab CPN, Gecophen, Glycerol α-p-chlorophenyl ether, Mycil, NSC 6401, p-Chlorophenyl glyceryl ether, p-Chlorophenyl-α-glyceryl ether, p-Chlorphenesin
IUPAC navn 3-(4-klorfenoxy)propan-1,2-diol
SMIL OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenesin
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
Formel vægt 202.0397