Få mere at vide
3-(4-Klorfenoxy)-1,2-propandiol, 99%
Artikelnummer. 11493627
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493627 25 g 25g
11403637 100 g 100g
11413637 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17386.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202,634 g/mol
Det hæmmer IgE-medieret histaminfrigivelse. 3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol bruges også som et antimykotisk middel. Det er et centralt virkende muskelafslappende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det hæmmer IgE-medieret histaminfrigivelse. 3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol bruges også som et antimykotisk middel. Det er et centralt virkende muskelafslappende middel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 78-82 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-29-0
Molekylær formel C9H11ClO3
Molekylvægt (g/mol) 202.634
MDL nummer MFCD00021990
InChI nøgle MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
IUPAC navn 3-(4-chlorphenoxy)propan-1,2-diol
SMIL C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Smeltepunkt 78 °C til 82 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 202.64
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorphenesin