Få mere at vide
3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413637
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413637 500 g 500g
11493627 25 g 25g
11403637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17386.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202.634 g/mol
Det hæmmer IgE-medieret histaminfrigivelse. 3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol bruges også som et antimykotisk middel. Det er et centralt virkende muskelafslappende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det hæmmer IgE-medieret histaminfrigivelse. 3-(4-chlorphenoxy)-1,2-propandiol bruges også som et antimykotisk middel. Det er et centralt virkende muskelafslappende middel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 78-82 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-29-0
Molekylær formel C9H11ClO3
Molekylvægt (g/mol) 202.634
MDL nummer MFCD00021990
InChI nøgle MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
IUPAC navn 3-(4-chlorphenoxy)propan-1,2-diol
SMIL C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 202.64
Procent renhed 99%