Få mere at vide
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile |
| CAS | 143612-79-7 |
| Molekylær formel | C13H13ClN2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(4-Chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2/c14-6-2-1-3-11-9-16-13-5-4-10(8-15)7-12(11)13/h4-5,7,9,16H,1-3,6H2 |
| SMIL | ClCCCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N |
| IUPAC navn | 3-(4-chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.71 |
| Formel vægt | 232.0767 |